Imprimer
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302384-10G PC302384-5G
APOSPC302384-10GEA 0 EUR
APOSPC302384-10G APOSPC302384-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049315
Numéro CAS: 886500-21-6