5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₉F₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09832354 Numéro CAS: 1017779-24-6 |