Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302359-1G PC302359-5G PC302359-250MG
APOSPC302359-1GEA 386 EUR
APOSPC302359-1G APOSPC302359-5G APOSPC302359-250MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519340
Numéro CAS: 1092460-94-0