Imprimer
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302353-1G PC302353-5G
APOSPC302353-1GEA 231 EUR
APOSPC302353-1G APOSPC302353-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519355
Numéro CAS: 1092461-17-0