Imprimer
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302351-1G PC302351-5G
APOSPC302351-1GEA 195 EUR
APOSPC302351-1G APOSPC302351-5G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₁₀H₁₀BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23795340
Numéro CAS: 1431329-69-9
UN: 1759
ADR: 8,II