Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302348-1G PC302348-5G
APOSPC302348-1GEA 159 EUR
APOSPC302348-1G APOSPC302348-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
Point de fusion: 187…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06205655
Numéro CAS: 773131-67-2