Imprimer
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302342-1G PC302342-5G
APOSPC302342-1GEA 197 EUR
APOSPC302342-1G APOSPC302342-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
Point de fusion: 202…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06205654
Numéro CAS: 773131-66-1