Imprimer
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302336-1G PC302336-250MG
APOSPC302336-1GEA 1920 EUR
APOSPC302336-1G APOSPC302336-250MG
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClF₆O₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054239
Numéro CAS: 1706462-71-6