Imprimer
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302329-1G PC302329-5G PC302329-10G
APOSPC302329-1GEA 198 EUR
APOSPC302329-1G APOSPC302329-5G APOSPC302329-10G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrClF₄
Poids moléculaire: 291.468 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23795334
Numéro CAS: 1431329-80-4
UN: 3261
ADR: 8 III