Imprimer
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302326-1G PC302326-5G
APOSPC302326-1GEA 84.1 EUR
APOSPC302326-1G APOSPC302326-5G
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09923910
Numéro CAS: 1000540-50-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III