Imprimer
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302313-1G PC302313-5G
APOSPC302313-1GEA 159 EUR
APOSPC302313-1G APOSPC302313-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₂
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519311
Numéro CAS: 1092460-62-2