Imprimer
3-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302299-1G PC302299-5G
APOSPC302299-1GEA 87 EUR
APOSPC302299-1G APOSPC302299-5G
3-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 98%
3-Fluoro-2-methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₉FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999421
Numéro CAS: 1092460-67-7