Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302285-1G PC302285-5G PC302285-10G PC302285-25G
APOSPC302285-1GEA 231 EUR
APOSPC302285-1G APOSPC302285-5G APOSPC302285-10G APOSPC302285-25G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrClF₄
Poids moléculaire: 291.468 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23795329
Numéro CAS: 1431329-66-6
UN: 3265
ADR: 8 III