Imprimer
3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302275-1G PC302275-5G PC302275-10G
APOSPC302275-1GEA 128 EUR
APOSPC302275-1G APOSPC302275-5G APOSPC302275-10G
3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
Formule: C₆H₃Cl₂FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025387
Numéro CAS: 916420-67-2