3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₀F₂O₂ Poids moléculaire: 200.182 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09832372 Numéro CAS: 1017779-58-6 |