Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302258-1G PC302258-5G PC302258-10G
APOSPC302258-1GEA 122 EUR
APOSPC302258-1G APOSPC302258-5G APOSPC302258-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Poids moléculaire: 215.172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832243
Numéro CAS: 1000542-90-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III