Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302257-1G PC302257-5G
APOSPC302257-1GEA 161 EUR
APOSPC302257-1G APOSPC302257-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832242
Numéro CAS: 400771-42-8