2-Bromo-3,6-difluorobenzoic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃BrF₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11849930 Numéro CAS: 124244-65-1 |