Imprimer
2,3-Dichloro-6-fluorobenzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302222-10G PC302222-5G PC302222-1G
APOSPC302222-10GEA 328 EUR
APOSPC302222-10G APOSPC302222-5G APOSPC302222-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzamide 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzamide
Formule: C₇H₄Cl₂FNO
Poids moléculaire: 208.017 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115877
Numéro CAS: 886497-63-8