6-Chloro-2-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₁ClFNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660188 Numéro CAS: 1259982-09-6 |