Imprimer
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC302208-1G PC302208-5G PC302208-10G PC302208-25G
APOSPC302208-1GEA 37.7 EUR
APOSPC302208-1G APOSPC302208-5G APOSPC302208-10G APOSPC302208-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃NO
Poids moléculaire: 235.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660250
Numéro CAS: 886500-97-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III