4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
Formule:
C₉H₇F₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660349 Numéro CAS: 886761-74-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |