4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₈F₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660221 Numéro CAS: 886499-69-0 |