3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₆F₄O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660209 Numéro CAS: 1261148-97-3 |