Imprimer
3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302199-1G PC302199-5G
APOSPC302199-1GEA 105 EUR
APOSPC302199-1G APOSPC302199-5G
3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₀F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258735
Numéro CAS: 1017778-44-7