Imprimer
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC302197-1G PC302197-5G
APOSPC302197-1GEA 328 EUR
APOSPC302197-1G APOSPC302197-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃NO
Poids moléculaire: 235.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660312
Numéro CAS: 433938-69-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III