3-Chloro-2,4-difluorobenzamide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄ClF₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04116004 Numéro CAS: 886501-21-9 |