Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302177-10G PC302177-5G
APOSPC302177-10GEA 260 EUR
APOSPC302177-10G APOSPC302177-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115959
Numéro CAS: 191604-91-8