2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-(Cyanomethyl)-2,4-difluoroanisole
Formule:
C₉H₇F₂NO Poids moléculaire: 183.155 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115909 Numéro CAS: 886498-69-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |