Imprimer
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302157-1G PC302157-5G
APOSPC302157-1GEA 288 EUR
APOSPC302157-1G APOSPC302157-5G
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115940
Numéro CAS: 886499-36-1