Imprimer
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302153-1G PC302153-5G
APOSPC302153-1GEA 215 EUR
APOSPC302153-1G APOSPC302153-5G
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Poids moléculaire: 183.155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660320
Numéro CAS: 886503-74-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III