3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₂FNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05227967 Numéro CAS: 603106-28-1 |