3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₂FNO₃ Poids moléculaire: 213.206 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05227943 Numéro CAS: 603105-73-3 |