Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302141-1G PC302141-5G PC302141-10G
APOSPC302141-1GEA 116 EUR
APOSPC302141-1G APOSPC302141-5G APOSPC302141-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115998
Numéro CAS: 1215491-31-8