3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈ClF₂NO₂ Poids moléculaire: 235.615 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04116006 Numéro CAS: 1260006-14-1 |