2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₉F₄NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115999 Numéro CAS: 1043500-58-8 |