Imprimer
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302131-1G PC302131-5G PC302131-10G
APOSPC302131-1GEA 171 EUR
APOSPC302131-1G APOSPC302131-5G APOSPC302131-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116000
Numéro CAS: 1259993-82-2