2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₉ClF₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660185 Numéro CAS: 64134-20-9 |