2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉ClFNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660324 Numéro CAS: 754152-25-5 |