Imprimer
2-Chloro-4,5-difluoro-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302126-1G PC302126-5G PC302126-10G
APOSPC302126-1GEA 116 EUR
APOSPC302126-1G APOSPC302126-5G APOSPC302126-10G
2-Chloro-4,5-difluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-4,5-difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈ClF₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660323
Numéro CAS: 1259983-39-5