2-Chloro-3,6-difluoro-DL-phenylalanine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈ClF₂NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04116007 Numéro CAS: 1259981-12-8 |