Imprimer
2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302122-1G PC302122-5G PC302122-10G
APOSPC302122-1GEA 171 EUR
APOSPC302122-1G APOSPC302122-5G APOSPC302122-10G
2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈Cl₂FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660184
Numéro CAS: 1259982-14-3