Imprimer
2,3-Dichloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302120-1G PC302120-5G PC302120-10G PC302120-25G
APOSPC302120-1GEA 159 EUR
APOSPC302120-1G APOSPC302120-5G APOSPC302120-10G APOSPC302120-25G
2,3-Dichloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
2,3-Dichloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈Cl₂FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660177
Numéro CAS: 1259973-77-7