Imprimer
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302105-1G PC302105-5G
APOSPC302105-1GEA 174 EUR
APOSPC302105-1G APOSPC302105-5G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅ClF₄O
Poids moléculaire: 228.571 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23795333
Numéro CAS: 1431329-65-5