4-Chloro-2-fluorobenzamide 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅ClFNO Poids moléculaire: 173.572 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115956 Numéro CAS: 104326-93-4 |