Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302089-1G PC302089-5G
APOSPC302089-1GEA 246 EUR
APOSPC302089-1G APOSPC302089-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅ClF₄O
Poids moléculaire: 228.571 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23795328
Numéro CAS: 1431329-79-1