Imprimer
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302073-1G PC302073-5G
APOSPC302073-1GEA 69.6 EUR
APOSPC302073-1G APOSPC302073-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₅F₇O
Poids moléculaire: 262.124 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258672
Numéro CAS: 1017778-42-5