Imprimer
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302070-1G PC302070-5G PC302070-10G
APOSPC302070-1GEA 72.5 EUR
APOSPC302070-1G APOSPC302070-5G APOSPC302070-10G
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660224
Numéro CAS: 886499-89-4