Imprimer
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302068-1G PC302068-5G
APOSPC302068-1GEA 0 EUR
APOSPC302068-1G APOSPC302068-5G
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₈F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660222
Numéro CAS: 886499-79-2