Imprimer
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302066-5G PC302066-1G
APOSPC302066-5GEA 224 EUR
APOSPC302066-5G APOSPC302066-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06205353
Numéro CAS: 773129-56-9